Merck
W338820
Sigma-Aldrich
2-Tridecanon
≥98%, natural, FG
Synonym(e):
Methyl-undecylketon
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)10COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.34
FEMA-Nummer:
3388
Beilstein:
1757402
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
Flavis-Nummer:
7.103
Biologische Quelle
botanical
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.510
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.435 (lit.)
bp
134 °C/10 mmHg (lit.)
263 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
24-27 °C (lit.)
Dichte
0.822 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
fatty; mushroom; waxy
SMILES String
CCCCCCCCCCCC(C)=O
InChI
1S/C13H26O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(2)14/h3-12H2,1-2H3
InChIKey
CYIFVRUOHKNECG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
224.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
107 °C - closed cup