Merck
W233404
Sigma-Aldrich
Korianderöl
natural, FCC, FG
About This Item
CAS-Nummer:
FEMA-Nummer:
2334
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
Coriandrum sativum L.
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.20
Optische Aktivität
[α]20/D +11.0°, neat
Zusammensetzung
Contains Camphor, IFRA and EU 1223/2009 restricted Geraniol and EU1223/2009 restricted Linalool and Limonene (sum of D, L, and DL)
Brechungsindex
n20/D 1.465 (lit.)
bp
193 °C (lit.)
Dichte
0.868 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
linalool, limonene (sum of D, L and DL), geraniol, camphor
Organoleptisch
floral; sweet
Angaben zur Herstellung
Extraction method: steam distillation
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
145.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
63 °C - closed cup