Merck
W203300
Sigma-Aldrich
Allyl-α-ionone
≥65%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H24O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
232.36
FEMA-Nummer:
2033
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
2040
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
7.061
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
Halal
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA 21 CFR 172.515
Konzentration
≥65%
Verunreinigungen
13% allyl β-ionone.
Brechungsindex
n20/D 1.505 (lit.)
bp
102-104 °C/0.2 mmHg (lit.)
Dichte
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
meaty; fruity; floral; spicy; woody
SMILES String
CC1=CCCC(C)(C)C1\C=C\C(=O)CCC=C
InChI
1S/C16H24O/c1-5-6-9-14(17)10-11-15-13(2)8-7-12-16(15,3)4/h5,8,10-11,15H,1,6-7,9,12H2,2-4H3/b11-10+
InChIKey
FXCYGAGBPZQRJE-ZHACJKMWSA-N
Verpackung
verpackt in Glasflaschen
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves