Merck
T144576
2-[(5-CHLORO-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL)SULFANYL]-N-(4-METHYL-1,3-THIAZOL-2-YL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C13H11ClN4OS2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
338.84
MDL-Nummer: