Merck
T106984
9-(3-((4-CHLOROBENZYL)OXY)PHENYL)-3,3,6,6-TETRAMETHYL-3,4,6,7,9,10-HEXAHYDRO-1,8(2H,5H)-ACRIDINEDIONE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C30H32ClNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
490.047
MDL-Nummer: