Merck
SYNS221530
Synthware 120 degree bore PTFE stopcock
bore size 2 mm, Plug Size: 15.2/30
Synonym(e):
Synthware S221530, 3-way stopcock
Größe auswählen
1 EA
CHF 51.90
CHF 51.90
Voraussichtliches Versanddatum14. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 51.90
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
CHF 51.90
Voraussichtliches Versanddatum14. April 2025
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware S221530
Bohrungsgröße
2 mm
Allgemeine Beschreibung
A 1:5 taper PTFE stopcock with three sidearms sealed 120° apart. Plug has a bore to allow connection of any two arms at once.
replacement stopcock plugs
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)