Merck
S60616
N-[(4Z)-5-ETHOXY-5-(4-METHOXYPHENYL)-1-PHENYL-2,4-PENTADIENYLIDENE](TRIPHENYL)PHOSPHORANIMINIUM PERCHLORATE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C38H35ClNO6P
Molekulargewicht:
668.133
MDL-Nummer: