Merck
R932361
ETHYL 2-{[{(2E)-2-[4-(METHOXYCARBONYL)BENZYLIDENE]HYDRAZINO}(OXO)ACETYL]AMINO}-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1-BENZOTHIOPHENE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C22H23N3O6S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
457.509
MDL-Nummer: