Merck
R911275
METHYL 4-{(E)-[({[4-ETHYL-5-(4-METHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETYL)HYDRAZONO]METHYL}BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C22H23N5O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
453.524
MDL-Nummer: