Merck
R877611
(2E)-6-BENZYL-2-[3-METHOXY-4-(PENTYLOXY)BENZYLIDENE]-7H-[1,3]THIAZOLO[3,2-B][1,2,4]TRIAZINE-3,7(2H)-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C25H25N3O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
463.56
MDL-Nummer: