Merck
R852759
ETHYL 2-({[(1-PHENYL-1H-TETRAAZOL-5-YL)SULFANYL]ACETYL}AMINO)-5,6,7,8-TETRAHYDRO-4H-CYCLOHEPTA[B]THIOPHENE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C21H23N5O3S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
457.577
MDL-Nummer: