Merck
R833991
ETHYL 2-[3-(4-FLUOROBENZOYL)-4-HYDROXY-2-(4-NITROPHENYL)-5-OXO-2,5-DIHYDRO-1H-PYRROL-1-YL]-4-METHYL-1,3-THIAZOLE-5-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C24H18FN3O7S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
511.489
MDL-Nummer: