Merck
R826030
2-{[5-(4-TERT-BUTYLPHENYL)-4-(4-METHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N-(3-METHOXYPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C28H30N4O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
502.64
MDL-Nummer: