Merck
R801429
2-(2-(1-BENZOFURAN-2-YLCARBONYL)CARBOHYDRAZONOYL)-4-BROMOPHENYL 4-METHYLBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C24H17BrN2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
477.318
MDL-Nummer: