Merck
R696706
3,4,5-TRIMETHOXY-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-{[(2,4-DIMETHYLANILINO)CARBOTHIOYL]AMINO}ETHYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C21H24Cl3N3O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
520.866
MDL-Nummer: