Merck
R696358
3,4,5-TRIMETHOXY-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-{[(2-METHOXYANILINO)CARBOTHIOYL]AMINO}ETHYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C20H22Cl3N3O5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
522.838
MDL-Nummer: