Merck
R692832
ETHYL {[5-({[(ETHOXYCARBONYL)AMINO]CARBOTHIOYL}AMINO)-1H-BENZIMIDAZOL-6-YL]AMINO}CARBOTHIOYLCARBAMATE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C15H18N6O4S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
410.477
MDL-Nummer: