Merck
R572667
3-METHYL-N-[2,2,2-TRICHLORO-1-({[(3-CYANO-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1-BENZOTHIEN-2-YL)AMINO]CARBOTHIOYL}AMINO)ETHYL]BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C20H19Cl3N4OS2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
501.888
MDL-Nummer: