Merck
R565350
1-[2,6-DINITRO-4-(TRIFLUOROMETHYL)PHENOXY]-3-METHYL-7,8,9,10-TETRAHYDRO-6H-BENZO[C]CHROMEN-6-ONE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C21H15F3N2O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
464.358
MDL-Nummer: