Merck
R525898
N'-{(E)-[4-(DIETHYLAMINO)-2-HYDROXYPHENYL]METHYLIDENE}-4,5-DIHYDRO-1H-BENZO[G]INDAZOLE-3-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C23H25N5O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
403.488
MDL-Nummer: