Merck
R139378
7-[2-HYDROXY-3-(4-METHOXYPHENOXY)PROPYL]-8-[(3-HYDROXYPROPYL)AMINO]-1,3-DIMETHYL-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C20H27N5O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
433.468
MDL-Nummer: