Merck
R119075
2-[4-(BENZYLOXY)PHENOXY]-N'-((E)-{2-[(4-FLUOROBENZYL)OXY]-1-NAPHTHYL}METHYLIDENE)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C33H27FN2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
534.593
MDL-Nummer: