Wichtige Dokumente
M59807
4-Methyl-3-nitro-anilin
97%
Synonym(e):
3-Nitro-4-methyl-anilin, 3-Nitro-p-toluidin, 4-Amino-2-nitro-toluol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
74-77 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(N)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H8N2O2/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9(10)11/h2-4H,8H2,1H3
InChIKey
GDIIPKWHAQGCJF-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?