Merck
L474169
2-({5-[(4-METHYLBENZYL)SULFANYL]-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL}SULFANYL)-N'-[(E)-(5-METHYL-2-FURYL)METHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C18H18N4O2S3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
418.562
MDL-Nummer: