Merck
L471364
3-{4-[(4-METHYLBENZYL)OXY]PHENYL}-N'-[(E,2E)-2-METHYL-3-PHENYL-2-PROPENYLIDENE]-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C28H26N4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
450.545
MDL-Nummer: