Merck
L445827
2-{[5-[(4-CHLOROANILINO)METHYL]-4-(4-CHLOROPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N-(4-PHENYL-1,3-THIAZOL-2-YL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C26H20Cl2N6OS2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
567.523
MDL-Nummer: