Merck
L414166
2-((4-ALLYL-5-(2-THIENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL)THIO)-N-(2-BROMOPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C17H15BrN4OS2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
435.367
MDL-Nummer: