Merck
L411345
N-(3,5-DIMETHOXYPHENYL)-2-{[4-ETHYL-5-(2-PYRAZINYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C18H20N6O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
400.462
MDL-Nummer: