Merck
L391670
4-((E)-{[2-(3-CHLOROPHENOXY)PROPANOYL]HYDRAZONO}METHYL)-2-ETHOXYPHENYL 4-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C25H22Cl2N2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
501.37
MDL-Nummer: