Merck
L370207
1-{(E)-[2-(2-{2-[(CYCLOHEXYLAMINO)CARBONYL]ANILINO}-2-OXOACETYL)HYDRAZONO]METHYL}-2-NAPHTHYL 4-METHYLBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C34H32N4O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
576.658
MDL-Nummer: