Merck
L352209
4-[4-(BENZYLOXY)-2-METHYLBENZOYL]-1-[2-(DIETHYLAMINO)ETHYL]-5-(4-FLUOROPHENYL)-3-HYDROXY-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C31H33FN2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
516.618
MDL-Nummer: