Merck
L286494
2-({5-[(4-CHLOROBENZYL)SULFANYL]-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL}SULFANYL)-N-(3-METHYLPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C18H16ClN3OS3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
421.993
MDL-Nummer: