Merck
L241490
4-CL-N-(2-((2-(2-THIENYLMETHYLENE)HYDRAZINO)CARBONYL)PHENYL)BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C18H14ClN3O3S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
419.912
MDL-Nummer: