Merck
L240451
4-CHLORO-N-{2-[((2E)-2-{[3-(4-METHYLPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL]METHYLENE}HYDRAZINO)CARBONYL]PHENYL}BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C30H24ClN5O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
570.074
MDL-Nummer: