Merck
L231436
4-{[(E)-(2,3-DIMETHOXYPHENYL)METHYLIDENE]AMINO}-5-(2-METHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C18H18N4O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
370.433
MDL-Nummer: