Merck
L224022
2-[(4-CYANO-3-{[2-(4-METHOXYANILINO)-2-OXOETHYL]SULFANYL}-5-ISOTHIAZOLYL)SULFANYL]-N-(4-METHOXYPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C22H20N4O4S3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
500.621
MDL-Nummer: