Merck
L175692
N-(4-{[(2E)-2-(2-HYDROXY-3-METHOXYBENZYLIDENE)HYDRAZINO]CARBONYL}PHENYL)-4-METHYLBENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C22H21N3O5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
439.494
MDL-Nummer: