Merck
L138819
N'-[(E)-(2-CHLORO-6-FLUOROPHENYL)METHYLIDENE]-2-[(3,5-DIOXO-2,3,4,5-TETRAHYDRO-1,2,4-TRIAZIN-6-YL)AMINO]PROPANOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C13H12ClFN6O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
354.73
MDL-Nummer: