Merck
L123285
2-(4-CHLOROPHENYL)-1-(4-ETHOXYPHENYL)-2-HYDROXY-2,5,6,7,8,9-HEXAHYDRO-3H-IMIDAZO[1,2-A]AZEPIN-1-IUM BROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C22H26BrClN2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
465.822
MDL-Nummer: