Merck
L103543
N'-[(E)-1-(3,4-DICHLOROPHENYL)ETHYLIDENE]-2-{[5-(4-METHYLPHENYL)-4-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C25H21Cl2N5OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
510.449
MDL-Nummer: