JRD0273
1-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine
AldrichCPR
Empfohlene Produkte
Form
solid
SMILES String
Nc1ncnc2n(ncc12)-c3ccc(F)cc3
InChI
1S/C11H8FN5/c12-7-1-3-8(4-2-7)17-11-9(5-16-17)10(13)14-6-15-11/h1-6H,(H2,13,14,15)
InChIKey
PZZKDYDIWPATJF-UHFFFAOYSA-N