Merck
GF93209991
Stainless steel - AISI 304L alloy, Fe/Cr18/Ni10
200mm tube, 7.0mm outside diameter, 1mm wall thickness, 5.0mm inside diameter, annealed
Synonym(e):
FA147500
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 932-099-91
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)