Merck
GF90525652
Aluminum-magnesium alloy, Al97Mg3
foil, 220 x 300mm, 0.0125mm thickness, as rolled, light tight (lt)
Synonym(e):
AL010220
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Beschreibung
light tight (lt)
Form
foil (as rolled)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 905-256-52
Größe × Dicke
220 mm × 300 mm × 0.0125 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)