Merck
GF79372592
Arsenic telluride
lump, 10 mm max. lump size, weight 50 g, purity 99.999%
Synonym(e):
AS506100
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Assay
99.999%
Form
lumps
Hersteller/Markenname
Goodfellow 793-725-92
Gewicht
50 g
Max. Stückgröße
10 mm