GF73506898
Platin
foil, 0.05m coil, thickness 0.025mm, coil width .85mm, as rolled, 99.95%
Synonym(e):
Platinum, PT000233
About This Item
Assay
99.95%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 735-068-98
Widerstandsfähigkeit
10.6 μΩ-cm, 20°C
Spiraldurchm. × Dicke × Breite
0.05 m × 0.025 mm × 0.85 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1772 °C (lit.)
Dichte
21.45 g/cm3 (lit.)
SMILES String
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChIKey
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable