Merck
GF61633188
Cadmium
lump, 5 mm max. lump size, purity 99.99+%, weight 50 g
Synonym(e):
CD006110
Größe auswählen
1 EA
CHF 367.00
CHF 367.00
Voraussichtliches Versanddatum23. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 367.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Cd
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
112.41
Beilstein:
8137359
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141707
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 367.00
Voraussichtliches Versanddatum23. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥99.99%
Form
lumps
Hersteller/Markenname
Goodfellow 616-331-88
Widerstandsfähigkeit
7.27 μΩ-cm, 22°C
Gewicht
50 g
Max. Stückgröße
5 mm
bp
765 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
320.9 °C (lit.)
Dichte
8.65 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Cd]
InChI
1S/Cd
InChIKey
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)