Merck
GF48288055
Tungsten-rhenium alloy, W97Re3
2m wire, 0.2mm diameter, annealed
Synonym(e):
W 045200
Größe auswählen
1 EA
CHF 372.00
CHF 372.00
Voraussichtliches Versanddatum19. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 372.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 372.00
Voraussichtliches Versanddatum19. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 482-880-55
L × Durchm.
2 m × 0.2 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)