Merck
E32207
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-piperidinol
98%
Synonym(e):
1-Ethyl-3-hydroxy-piperidin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H15NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
129.20
Beilstein:
1186
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.477 (lit.)
bp
93-95 °C/15 mmHg (lit.)
Dichte
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCN1CCCC(O)C1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)