Merck
DWK211183604
DURAN® Super duty high form beaker with spout
glass, capacity (250 mL)
Synonym(e):
211183604
Größe auswählen
10 EACH
CHF 83.30
CHF 83.30
Voraussichtliches Versanddatum20. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 EACH
CHF 83.30
About This Item
UNSPSC-Code:
41121803
NACRES:
NB.17
CHF 83.30
Voraussichtliches Versanddatum20. April 2025
Materialien
glass
Verpackung
case of 10 ea
Hersteller/Markenname
DURAN® 211183604
H × Durchm.
120 cm × 60 cm
Kapazität
(250 mL)
Allgemeine Beschreibung
Higher impact strength, mechanical strength and stability achieved by reinforced rim. Economical due to longer life span and outstanding corrosion protection. Spout for clean pouring. White easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content. Fired-on, highly durable white ceramic print.
Sonstige Hinweise
Browse all glass beakers
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)