D149403
3,4-Dimethyl-benzoesäure
98%
Synonym(e):
asym.-o-Xylylsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
163-165 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(cc1C)C(O)=O
InChI
1S/C9H10O2/c1-6-3-4-8(9(10)11)5-7(6)2/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)
InChIKey
OPVAJFQBSDUNQA-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable